Learn More
Buerkle™ Rouleau Close-it™
Code produit 11961431 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 x 95 mm
50 x 150 mm
Type de produit:
Sceau de contrôle
Conditionnement:
1 ROLL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Type de produit Conditionnement
11961431 50 x 95 mm Sceau de contrôle 1 ROLL
11931431 50 x 95 mm Sceau de contrôle 1 ROLL
11971431 50 x 150 mm Sceau de contrôle 1 ROLL
11941431 50 x 150 mm Sceau de contrôle 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11961431 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53032019
En stock
La bande Buerkle™ Close-it™ est fixée sur les bases les plus diverses, où l’effet de colle de la bande adhésive normale atteint rapidement sa capacité maximale.
  • Personnalisable
  • Différentes conceptions
  • Pour des trous plus grands ou des déchirures plus longues dans des récipients
  • Destiné à une utilisation universelle
  • Étiqueté avec de l’encre permanente
  • Verrouille l’ép
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Denrées alimentaires
Type d’adhésif Synthetic
Couleur Blanc
Format Label
Côtés imprimables Imprimable face unique
Type de produit Sceau de contrôle
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Pour des trous plus grands ou des déchirures plus longues dans des récipients
Quantité 1 rouleau
Dimensions (L x l) 50 x 95 mm
Longueur (impériale) 1.97 in.
Longueur (métrique) 50 m
Largeur (impériale) 3.74 in.
Largeur (métrique) 95 mm
Afficher plus Afficher moins
également disponible pour la nourriture& secteur pharmaceutique (avec adhésif certifié)