Description
- Personnalisable
- Différentes conceptions
- Pour des trous plus grands ou des déchirures plus longues dans des récipients
- Destiné à une utilisation universelle
- Étiqueté avec de l’encre permanente
- Verrouille l’ép
Spécification
Spécification
| Description | Denrées alimentaires |
| Type d’adhésif | Synthetic |
| Couleur | Blanc |
| Format | Label |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Type de produit | Sceau de contrôle |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (application) | Pour des trous plus grands ou des déchirures plus longues dans des récipients |
| Quantité | 1 rouleau |
| Dimensions (L x l) | 50 x 150 mm |
| Afficher plus |
également disponible pour la nourriture& secteur pharmaceutique (avec adhésif certifié)