Description
Des solutions complètes pour systèmes fermés sont proposées avec un bouchon de transfert aseptique préassemblé dans un flacon Erlenmeyer en polycarbonate. Un récipient préassemblé offre une solution aseptique complète. Il est disponible pour des flacons de 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 3 L et 5 L.
Les condensateurs de transfert possèdent deux ports : l’un se termine par un connecteur 0,2 mm μm filtre, et l'autre port est un tube flexible thermoscellable résistant aux produits chimiques, se terminant soit par un raccord Luer Lock mâle, soit par un raccord rapide en polycarbonate mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
- Les tailles varient de 125 mL à 5 L
- MLL ou MPC types de connecteurs de tubes
- Conditionnement individuel.
- Double ensachage
- Niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10⁻⁶
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Description | Système Cell Factory EasyFill |
| Diamètre (impériale) externe | 3/8 in |
| Diamètre (métrique) externe du col | 100 mm |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Matériau | Polycarbonate |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les travaux de culture |
| Comprend | Flacon avec pale d’agitation |
| Type de goulot | Vertical |
| Show More |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.