Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer pour systèmes fermés
BIOPHARMA
Code produit 15584449 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2000 ml
3000 ml
5 L
Comprend:
2 connecteurs de tubulure en acier inox
Bouchon de transfert aseptique jetable de 100 mm, évent de 0,2 μm, MPC mâle
Flacon avec pale d’agitation
Forme du fond:
Plat
unie
À baffles
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Forme du fond Conditionnement
15584449 1 L 2 connecteurs de tubulure en acier inox Plat 4 pièces
15272369 2000 ml 2 connecteurs de tubulure en acier inox Plat 3 pièces
11911941 3000 ml 2 connecteurs de tubulure en acier inox Plat 1 pièce
15534459 3000 ml Bouchon de transfert aseptique jetable de 100 mm, évent de 0,2 μm, MPC mâle Plat 2 pièces
15202379 2000 ml Bouchon de transfert aseptique jetable de 100 mm, évent de 0,2 μm, MPC mâle Plat 3 pièces
15469063 1 L Bouchon de transfert aseptique jetable de 100 mm, évent de 0,2 μm, MPC mâle Plat 4 pièces
11921941 1 L Bouchon de transfert aseptique jetable de 100 mm, évent de 0,2 μm, MPC mâle Plat -
15403110 5 L Flacon avec pale d’agitation unie 2 pièces
15413110 5 L Flacon avec pale d’agitation À baffles 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15584449 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00€
    746.46€ / 4 pièces
    Économisez 53.54€
    6% de réduction
Expédition estimée: 15-03-2027
Avec bouchons de transfert préassemblés
Des solutions complètes pour systèmes fermés sont proposées avec un bouchon de transfert aseptique préassemblé dans un flacon Erlenmeyer en polycarbonate. Un récipient préassemblé offre une solution aseptique complète. Il est disponible pour des flacons de 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 3 L et 5 L.
Les condensateurs de transfert possèdent deux ports : l’un se termine par un connecteur 0,2 mm μm filtre, et l'autre port est un tube flexible thermoscellable résistant aux produits chimiques, se terminant soit par un raccord Luer Lock mâle, soit par un raccord rapide en polycarbonate mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
  • Les tailles varient de 125 mL à 5 L
  • MLL ou MPC types de connecteurs de tubes
  • Conditionnement individuel.
  • Double ensachage
  • Niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10⁻⁶
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 33,8 oz
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Description 2 ports ; Partie supérieure : filetée
Diamètre (impériale) externe 1/4 po
Diamètre (métrique) externe du col 4,3 cm
Capacité (métrique) 1 L
Matériau Polycarbonate
À utiliser avec (application) Idéal pour les travaux de culture
Graduations 50 ml
Comprend 2 connecteurs de tubulure en acier inox
Type de goulot Vertical
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1/Paquet
Type de produit Flasque d’Erlenmeyer en culture cellulaire
Forme Fond plat
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Mouth Style Large
Stérilité Stérile
Forme du fond Plat
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.