Learn More
Spectrum Labs™ Bouchon pour tubulures de dialyse, naturel 55 mm Spectrum
Code produit 11485969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485969 10/paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11485969 Fournisseur Spectrum Labs™ Code fournisseur 142737
Expédition estimée: 28-12-2026
Ces bouchons en polypropylène se verrouillent sur la tubulure, formant un sac assurant un joint étanche. Les bouchons ordinaires flottent dans l’eau.
Ils éliminent le besoin de nouer des nœuds dans la tubulure de dialyse, pratique qui peut nuire à la porosité d’une membrane. Plus légers que l’eau, les bouchons réguliers sont normalement utilisés avec des bouchons lestés ou magnétiques lestés. Fixez un bouchon ordinaire au sommet de la tubulure de dialyse et un bouchon lesté ou magnétique au fond pour un flottement vertical. Ne pas utiliser avec la tubulure à membrane en ester de cellulose. Autoclavables.
Spécification
Matériau Polypropylène
Largeur (métrique) 55 mm
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Description Bouchon de tubulure pour dialyse standard
Plage de températures (métrique) 0°C à 121°C
Quantité 10/paquet
À utiliser avec (application) Aide à la flottabilité et à l’orientation verticale en cas d’application à l’extrémité supérieure de la tubulure (à utiliser avec la membrane RC standard uniquement)