Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Fermeture pour agitateur
Code produit 10285223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du cône:
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du cône Conditionnement
10285223 NS 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10285223 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 06310504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.86€
    59.95€ / 1 pièces
    Économisez 32.91€
    35% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fermeture pour arbre avec lame.
  • Fermeture de secours uniquement
Spécification
Taille du cône NS 29/32
Description Bouchon
À utiliser avec (équipement) Pour les flacons à fond rond de 250 à 2000 ml
Type Filetage GL 25
Matériau Duran