Learn More
Micronova™ Attaches de fermeture, irradiées
Code produit 18813321 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30,48 x 0,58 cm (11,75 x 0,23 in)
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
18813321 30,48 x 0,58 cm (11,75 x 0,23 in) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18813321 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BLT12IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    105.81€ / 100 pièces
    Économisez 26.19€
    19% de réduction
Expédition estimée: 01-02-2027
Les attaches de fermeture irradiées constituent un moyen pratique de sceller les doublures et les sacs à déchets biologiques dans les salles blanches ou les zones aseptiques. Les attaches en nylon sont suffisamment longues pour s'enrouler facilement autour du col d'un sac de 4 ou 6 mil.
  • Type de produit : Attaches de fermeture
  • Matériel: Nylon
  • Couleur : blanc
  • Dimensions (L x l) : 30,48 x 0,58 cm (11,75 x 0,23 in)
  • Épaisseur : 0,13 cm (0,05 in)
  • À utiliser avec (l'équipement) : BinLiners™ et sacs à déchets biologiques
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO Établissement certifié 9001
Type de bouchon Attache
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Système de fermeture du sac
À utiliser avec (équipement) BinLiners™ et sacs pour déchets biologiques
Matériau Nylon
Nbre par carton 25 x 4 sachets/tubes.
Nb par paquet 5/PK, 5 PK/Sac double
Méthode de stérilisation Irradiés
Épaisseur (impériale) 0,05 in
Dimensions (L x l) 30,48 x 0,58 cm (11,75 x 0,23 in)
Épaisseur (métrique) 0.13 cm