Learn More
Shamrock™ Rouleau de tissu
Code produit 11700474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
6m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11700474 Blanc 6m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11700474 Fournisseur Shamrock™ Code fournisseur SHLT10
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Spécification
Type d’adhésif Amovible
Couleur Blanc
Format Rouler
Type de produit Rouleau de tissu
À utiliser avec (application) À utiliser dans des environnements à haute et basse température
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (métrique) –180°C à +280°C
Dimensions (L x l) 6 m x 25 mm
Longueur (métrique) 6 m
Largeur (métrique) 25 mm