Learn More
Clothiapine, TRC
Code produit 30006405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006405 10 mg 10mg
30007922 1 mg 1mg
30008129 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC58855010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2058-52-8
Formule moléculaire C18 H18 Cl N3 S
Poids moléculaire (g/mol) 343.87
Synonyme 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Clothiapin, Clothiapine, Clotiapine, Deliton, Entumine, Etumine, HF 2159, LW 2159, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-
Nom IUPAC 8-chloro-6-(4-méthylpiperazine-1-yl)benzo[b][1,4]benzothiazépine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Clothiapine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H18ClN3S/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Poids de la formule 343.091
Pourcentage de pureté >95%