Learn More
Clothiapine, TRC
Code produit 30008129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008129 5 mg 5mg
30006405 10 mg 10mg
30007922 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008129 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5885505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2058-52-8
Formule moléculaire C18 H18 Cl N3 S
Poids moléculaire (g/mol) 343.87
Synonyme 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Clothiapin, Clothiapine, Clotiapine, Deliton, Entumine, Etumine, HF 2159, LW 2159, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-
Nom IUPAC 8-chloro-6-(4-méthylpiperazine-1-yl)benzo[b][1,4]benzothiazépine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Clothiapine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H18ClN3S/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Poids de la formule 343.091
Pourcentage de pureté >95%