Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clotrimazole
Code produit 15562223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15562223 5 g 5g
15572223 25 g 25g
15582223 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15562223 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455460050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23593-75-1 | C22H17ClN2 | 344.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23593-75-1
Formule moléculaire C22H17ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 344.84
Clé InChI VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
CID PubChem 2812
ChEBI CHEBI:3764
Nom IUPAC 1-[(2-chlorophényl)-diphénylméthyl]imidazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Clotrimazole
Point de fusion 141.0°C to 145.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Poids de la formule 344.84
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Clotrimazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.