Learn More
Clotrimazole, MedChemExpress
Description
Clotrimazole is an imidazole derivative, an antifungal compound and is a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has antibacterial activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Clotrimazole |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 23593-75-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H17ClN2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (144.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | ClC1=CC=CC=C1C(N2C=CN=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 |
| Afficher plus |