Learn More
Clotrimazole, 99,95 %, MP Biomedicals™
Code produit 11426911 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11426911 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11426911 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219894480
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Clotrimozole
CAS 23593-75-1
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.9995
Formule moléculaire C22H17ClN2
Quantité 100 g
Synonyme clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
Clé InChI VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Nom IUPAC 1-[(2-chlorophényl)-diphénylméthyl]imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 344.842
CID PubChem 2812
ChEBI CHEBI:3764
Poids de la formule 344.8
Forme physique Poudre cristalline