Description
La cloxacilline se lie à certaines protéines liant la pénicilline (PBP), ce qui entraîne la lyse cellulaire. La lyse cellulaire est médiée par les enzymes autolytiques de la paroi cellulaire bactérienne. Elle peut interférer avec les inhibiteurs des autolysines. La cloxacilline a de nombreuses utilisations antibiotiques :
- Pour traiter les infections causées par des staphylocoques résistants à la pénicilline G
- Dans les études sur l’utilisation d’agents antibactériens topiques pour les blessures par brûlures et par écrasement
- En tant qu’inhibiteur de β-lactamase AmpC en association avec des antibiotiques β-lactamines
Spécification
Spécification
| Forme physique | Poudre |
| CAS | 7081-44-9 |
| pH | 6.0 à 7.5 (littérature) |
| Couleur | White to Off-White |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | C19H19ClN3NaO6S |
| Synonyme | 5-Methyl-3-(o-chlorophenyl)-4-isoxazolyl] pencillin, cloxacillin sodium |
| Informations sur la solubilité | Librement soluble dans l’eau (200 mg + 4 mL, solution claire incolore à jaune pâle) et en méthanol ; soluble dans l’alcool, l’éthylène gycol, l’éthyle et le pyridène. |
| Clé InChI | KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M |
| SMILES | CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+] |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Cloxacillin Sodium Salt
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Cloxacillin Sodium Salt