Learn More
Cloxiquine, MedChemExpress
Description
Cloxiquine (5-Chloro-8-quinolinol) is an antibacterial, antifungal and antiamoebic agent. Cloxiquine can be used for the research of tuberculosis and dermatoses. Cloxiquine suppresses the growth and metastasis of melanoma cells through activation of PPARγ.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cloxiquine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 130-16-5 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H6ClNO |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | 5-Chloro-8-quinolinol |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (556.79 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |