Learn More
Clozapine, 97%
Code produit 15494159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494159 25 mg 25mg
15404169 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494159 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61583.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.30€
    95.65€ / 25mg
    Économisez 21.65€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Potent, selective muscarinic antagonist | CAS: 5786-21-0 | C18H19ClN4 | 326.828 g/mol
Potent, selective muscarinic antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5786-21-0
Formule moléculaire C18H19ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 326.828
Numéro MDL MFCD00153785
Clé InChI ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina
CID PubChem 2818
Nom IUPAC 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Clozapine
Point de fusion 182°C to 184°C
Couleur Jaune
Quantité 25 mg
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,2423
Poids de la formule 326.83
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solid