Learn More
Clozapine N-Oxyde, TRC
Code produit 30132828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132828 100 mg 100mg
30003436 10 mg 10mg
30004024 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132828 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC587520100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34233-69-7
Formule moléculaire C18 H19 Cl N4 O
Poids moléculaire (g/mol) 342.82
Synonyme 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-, 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, N-oxide (8CI), 8-Chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine N-oxide
Nom IUPAC 3-chloro-6-(4-méthyl-4-oxydopiprazine-4-ium-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazépine
SMILES C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Clozapine N-oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
Poids de la formule 342.1247
Pourcentage de pureté >95%