Learn More
Clozapine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16534264 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16534264 1 g 1g
16544264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16534264 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 464280010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5786-21-0 | C18H19ClN4 | 326.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5786-21-0
Formule moléculaire C18H19ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 326.83
Clé InChI ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 6-chloro-10-(4-méthylpipérazin-1-yl)-2,9-diazatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadéca-1,3,5,7,10,12,14-heptaène
SMILES CN1CCN(CC1)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=C(Cl)C=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Clozapine
Point de fusion 182.0°C to 185.0°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble.
Poids de la formule 326.82
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Clozapine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Clozapine