Learn More
Clozapine, TRC
Code produit 30041394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041394 50 mg 50mg
18052710 250 mg 250mg
18081500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041394 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC58750050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5786-21-0
Formule moléculaire C18 H19 Cl N4
Poids moléculaire (g/mol) 326.82
Synonyme 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
Nom IUPAC 3-chloro-6-(4-méthylpiperazine-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazépine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Clozapine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
Poids de la formule 326.1298