Learn More
CMK, MedChemExpress
Code produit 16480608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480608 5 mg
16458158 10 mg
16450356 2 mg
16403766 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16480608 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY52101
MedChemExpress CMK is a RSK2 kinase inhibitor which exhibits similar potency but less chemical stability compared with FMK.
CMK is a RSK2 kinase inhibitor which exhibits similar potency but less chemical stability compared with FMK.
Spécification
Nom chimique ou matériau CMK
CAS 821794-90-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H19ClN4O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (418.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C2=NC=N1)C(C3=CC=C(C=C3)C)=C(N2CCCO)C(CCl)=O
Poids moléculaire (g/mol) 358.82
Poids de la formule 358.82
Pourcentage de pureté 98.2%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease