Learn More
CMPD1, MedChemExpress
Code produit 16466937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466937 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16466937 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY108643
MedChemExpress CMPD1 is a selective and non-ATP-competitive p38 MAPK-mediated MK2 phosphorylation inhibitor with apparent Ki (Kiapp) of 330 nM.
CMPD1 is a selective and non-ATP-competitive p38 MAPK-mediated MK2 phosphorylation inhibitor with apparent Ki (Kiapp) of 330 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau CMPD1
CAS 41179-33-3
Couleur Light Nude
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H20FNO2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (286.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)CCCC2=CC=C(C3=CC=CC=C3F)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 349.4
Poids de la formule 349.4
Pourcentage de pureté 98.76%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation