Learn More
Gibco™ CMRL Medium (10X), no glutamine
Code produit 11520576 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11520576 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11520576 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21540026
 Article restreint
En stock
À l’origine, le milieu CMRL a été développé par Connaught Medical Research Laboratories pour la croissance des cellules L de Earle dans des conditions sans sérum.
À l’origine, le milieu CMRL a été développé par Connaught Medical Research Laboratories pour la croissance des cellules L de Earle dans des conditions sans sérum. Le milieu CMRL Gibco™ est également particulièrement utile pour le clonage de cellules rénales de singe et pour la croissance de nombreuses autres lignées cellulaires de mammifères lorsqu’il est supplémenté par du sérum de cheval ou de veau.
Ce milieu CMRL est modifié comme suit :
Avec : Rouge de phénol
Sans : L-glutamine, HEPES, bicarbonate de sodium
La formulation complète est disponible.Le milieu
Gibco™ CMRL est une version modifiée du milieu 199. Le milieu CMRL est particulièrement riche en nucléosides et vitamines.
Utilisation prévue du produit
Usage réservé au diagnostic in vitro. MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus et marqués peuvent constituer une violation de la législation locale.
Le milieu CMRL ne contient pas de protéines ni de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu CMRL nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu CMRL utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Concentration 10X
Forme Liquide
Type de produit Milieu CMRL
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Faible teneur en glucose
Sans additif Sans pyruvate de sodium, Sans bicarbonate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Culture Type Culture de cellules de mammifères