Learn More
Electrothermal™ Ballon régulé série CMU
Code produit 15531620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1 000 ml
Dimensions (L x l x H):
175 x 175 x 150mm
220 x 220 x 170mm
Puissance:
100 W
330w
380 W
Poids (métrique) à l’expédition:
0,75kg
1,5kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Puissance Poids (métrique) à l’expédition Conditionnement
15531620 100 ml 175 x 175 x 150mm 100 W 0,75kg 1 pièce
15541620 500 ml 220 x 220 x 170mm 330w 1,5kg 1 pièce
15551620 1 000 ml 220 x 220 x 170mm 380 W 1,5kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15531620 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 0301223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    666.16€
    578.99€ / 1 pièces
    Économisez 87.17€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisé en chimie pour chauffer les liquides dans les flacons à fond rond. Ballon régulé série CMU Electrothermal™ incluant un écran de mise à la terre en acier inoxydable pour recouvrir l’élément et des fusibles doubles pour plus de sécurité.
  • Grâce à l’étape de “brûlure” se déroulant en fin du procédé de fabrication, son utilisation est possible directement dès la sortie de l’emballage.
  • Comprend un écran de mise à la terre et des fusibles doubles
  • Coupure automatique pour protéger l’utilisateur contre tout choc électrique.
  • Flacon à fond rond d’une capacité se trouvant dans la plage allant de 50 à 500 ml
  • Températures des éléments jusqu'à 450 °C
  • Régulateur de puissance intégré
  • Témoins indiquant l’état sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant
  • Cartouche de l’élément chauffante isolée remplaçable
  • Boîtier extérieur en aluminium avec revêtement en poudre facile à nettoyer
  • “Frais au toucher” extérieur
  • Pieds antidérapants et fixations pour tiges de support
  • Tiges de support non incluses
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Dimensions (L x l x H) 175 x 175 x 150mm
Hauteur (métrique) 150 mm
Longueur (métrique) 175 mm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 100 W
Matériau Aluminium revêtu de poudre
Puissance 100 W
Poids (métrique) à l’expédition 0,75kg
Largeur (métrique) 175m
max. (métrique) 450°C
Fréquence 50/60 Hz