Learn More
Electrothermal™ Chauffe-ballon sans contrôleur série CMU
Code produit 11592704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
3 000 ml
5 000 ml
Dimensions (L x l x H):
175 x 175 x 150mm
320 x 320 x 220mm
Puissance:
200 W
500 W
800 W
Poids (métrique) à l’expédition:
75 kg
2,75kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Puissance Poids (métrique) à l’expédition unitSize
11592704 250 ml 175 x 175 x 150mm 200 W 75 kg 1 pièce
12745965 3 000 ml 320 x 320 x 220mm 500 W 2,75kg 1 pièce
11542714 5 000 ml 320 x 320 x 220mm 800 W 2,75kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11592704 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 3610305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Double fusible et mise à la terre pour davantage de sécurité. Le chauffe-ballon sans contrôleur Electrothermal™ série CMU requiert un contrôleur tel que le MC5 ou le MC242.
  • Très utile pour les travaux nécessitant une hotte filtrante ou le travail à distance
  • Doit être utilisé avec un contrôleur ; les contrôleurs recommandés sont MC5 et MC242
  • Flacon à fond rond d’une capacité comprise entre 50 ml et 5000 ml
  • Boîtier extérieur “froid au toucher”
  • Éléments résistant à des températures jusqu’à 450°C
  • Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
  • Cartouche chauffante isolante remplaçable
  • Boîtier extérieur en aluminium avec revêtement poudré, robuste et facile à nettoyer
  • Pieds antidérapants et fixations pour tiges de support (tiges de support non incluses)
  • Les éléments chauffants à serpentin flexible absorbent les chocs, minimisant ainsi le risque de rupture des flacons
  • L’élément chauffant est fixé à la cartouche d’isolation thermique rigide pour assurer un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
  • Les caractéristiques de sécurité comprennent un écran en acier inoxydable mis à la terre protégeant l’élément chauffant et des fusibles doubles
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Dimensions (L x l x H) 175 x 175 x 150mm
Tension 230 V
Matériau Aluminium revêtu de poudre
Détails du bloc d’alimentation Prises UK et EU
Puissance 200 W
Poids (métrique) à l’expédition 75 kg
max. (métrique) 450°C
Fréquence 50/60 Hz