Learn More
Electrothermal™ Ballon agitateur régulé série CMUA
Code produit 13137796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
5 000 ml
Dimensions (L x l x H):
220 x 220 x 170mm
320 x 320 x 220mm
Puissance:
380 W
800 W
Poids (métrique) à l’expédition:
1,75kg
2,75kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Puissance Poids (métrique) à l’expédition Conditionnement
13137796 1 000 ml 220 x 220 x 170mm 380 W 1,75kg 1 pièce
12509717 5 000 ml 320 x 320 x 220mm 800 W 2,75kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13137796 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 3601306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1306.86€
    1134.06€ / 1 pièces
    Économisez 172.80€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-01-2027
Les chauffe-ballons électrique CMUA comprennent toutes les caractéristiques du chauffe-ballon électrique CMU, mais avec une fonctionnalité supplémentaire d’agitation magnétique. Pour plus de commodité et sécurité, les circuits électriques d’agitation sont intégrés à la base de l’élément chauffant, ce qui permet de puissamment agiter différentes gammes de volumes de solutions et de viscosités à l’aide d’une barre d’agitation magnétique.
  • Les circuits électriques d’agitation sont intégrés à la base de l'élément chauffant, ce qui permet de puissamment agiter différentes gammes de volumes de solutions et de viscosités à l’aide d’une barre d’agitation magnétique.
  • Idéal pour les laboratoires avec plusieurs utilisateurs grâce à leur utilisation très sécurisée
  • Boîtier métallique conçu pour rester froid durant son fonctionnement.
  • La vitesse d’agitation est bidirectionnelle et facilement réglable
  • L’interrupteur de récupération automatique peut être enclenché en cas d’interruption temporaire de l’agitateur magnétique.
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Dimensions (L x l x H) 220 x 220 x 170mm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 380 W, avec prises UK et EU
Matériau Aluminium revêtu de poudre
Détails du bloc d’alimentation Prises UK et EU
Vitesse Jusqu’à 2 000 tr/min
Puissance 380 W
Poids (métrique) à l’expédition 1,75kg
max. (métrique) 450°C
Fréquence 50/60 Hz