Learn More
Electrothermal™ Agitateurs/chauffe-ballons série CMUA
Code produit 15643727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15643727 500 mL 1 pièce
15583162 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15643727 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 3601304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00€
    1124.55€ / 1 pièces
    Économisez 85.45€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique et chauffe-ballons en une unité pratique
  • Transfert de chaleur optimisé
  • L’élément chauffant bobiné flexible enroule le chauffe-ballon autour du flacon à fond rond
  • Une manipulation sûre est assurée grâce à la surface extérieure froide au toucher
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Profondeur (impériale) 8,625 in
Profondeur (métrique) 21,9075 cm
Diamètre (métrique) interne 106 mm
À utiliser avec Flacons
Hauteur (impériale) 6,75 in
Hauteur (métrique) 17,145 cm
Longueur (métrique) 21,9075 cm
Tension 230 V
Type de produit Chauffe-ballon avec agitation
max. (métrique) 450°C
Ampérage 2,5 A