Learn More
Electrothermal™ Ballon régulé grand volume série CMUV
Code produit 12765965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
12 L
22 L
Puissance:
2 000 W
3 000 W
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Puissance unitSize
12765965 10 L 2 000 W 1 pièce
13437629 12 L 2 000 W 1 pièce
12980161 22 L 3 000 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12765965 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 3601316
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre les avantages du CMU Electromantle , mais pour les très grands entonnoirs de 60 °C, ainsi que pour les flacons en forme de poire et à fond rond. Electrothermal™ Le manteau à grand volume contrôlé de la série CMUV permet l'insertion d'entonnoirs par l'ouverture inférieure. Electromantle base obtenue grâce à une conception en forme de V pour le manteau chauffant.
Délivrer les avantages de la CMU Electromantle , mais pour un très grand nombre de 60° les tunnels C, ainsi que les flacons à fond rond et en forme de forme de forme de grappe. Electrothermal™ Le brassard à grand volume contrôlé de la série CMUV peut accueillir les tubules via l’ouverture inférieure dans Electromantle par le biais d’une En forme de V pour la conception du cryo-tube.
  • Les commandes intégrées et le chauffage sont fournis par un régulateur énergétique solide intégré Simmerstat.
  • L’ouverture inférieure peut accueillir 60° entonnoirs de différents diamètres
  • Compatible également avec des flacons de grande capacité, à fond rond, en forme de poire
  • Grande capacité, entre 10 et 22 litres
  • Contrôle complet du chauffage assuré par 3 circuits électriques distincts permettant de chauffer, de manière indépendante, les flacons du haut, du milieu et du bas, chacun grâce à son propre interrupteur à cadran
  • L’élément chauffant en forme de serpentin, suspendu à l’intérieur d’une cartouche d’isolation thermique, fournit un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
  • Cartouche chauffante isolante remplaçable
  • Température maximale de l’élément : 450°C
  • Régulateur d’énergie intégré
  • Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
  • Boîtier extérieur en aluminium avec revêtement en poudre facile à nettoyer
  • Boîtier extérieur “froid au toucher”
  • Pieds antidérapants et 3 fixations pour équerres de tiges de support
  • Tiges de support non incluses
Spécification
Contrôleur inclus
Capacité (métrique) 10 L
Dimensions (L x l x H) 485 x 485 x 300mm
Tension 230 V
Comprend Contrôleur
Ports 3 circuits séparés
Puissance 2 000 W
Poids (métrique) à l’expédition 6kg
max. (métrique) 450°C
Fréquence 50/60 Hz