Learn More
Electrothermal™ CMUV20/CL Chauffe-ballon
Code produit 13147796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
13147796 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13147796 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 3601320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4830.00€
    4488.59€ / 1 pièces
    Économisez 341.41€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les chauffe-ballon CMUV permettent de chauffer de grands volumes avec les avantages des chauffe-ballon CMU. Sa forme en V permet d’utiliser des flacons Erlenmeyer, des fioles et des flacons à fond rond.
  • Entrée par le bas pour flacons Erlenmeyer
  • Grands volumes également dans les flacons en verre
  • 3 circuits de chauffage distincts qui peuvent être contrôlés indépendamment (haut, milieu, bas)
  • “Toucher froid” logement
  • Températures de fonctionnement jusqu'à 450 °C
  • Témoins lumineux marche / arrêt et chauffage
  • Élément chauffant isolé remplaçable
  • Pince et tige support incluses
  • Réglementé
Spécification
Conception En forme de V
Capacité (métrique) 20 L
Profondeur (métrique) 485 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 485 x 485 x 300mm
À utiliser avec Flacons Erlenmeyer, fioles, flacons à fond rond
Hauteur (métrique) 300 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 3 000 W
Comprend Pince de tige du support
Modèle CMUV20/CL
Forme Poire
Poids (métrique) à l’expédition 8,5kg
Largeur (métrique) 485mm
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) 450°C