Learn More
VELP Scientifica Analyseur élémentaire carbone-azote CN 802
Code produit 30213536 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Analyseur élémentaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
30213536 Analyseur élémentaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30213536 Fournisseur VELP Scientifica Code fournisseur F30800090
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un analyseur élémentaire rapide, polyvalent et très sensible pour la détermination simultanée du carbone (total et COT) et de l'azote, allant de micro à macro-échantillons.
Analyseur élémentaire rapide, polyvalent et très sensible pour la détermination simultanée du carbone (total et COT) et de l'azote, allant de micro à macro-échantillons. Le CN 802 offre des performances élevées sur les échantillons solides et liquides, fonctionnant conformément aux normes internationales telles que AOAC , AACC, ASBC, ISO , DIN, IFFO, OIV, ASTM et l'EPA.
DÉTERMINATION RAPIDE DU C/N
  • Le CN 802 effectue l'analyse du carbone et de l'azote en seulement 3 à 5 minutes.
  • Le démarrage rapide et le mode veille permettent une mise en service rapide avec possibilité de test d'étanchéité par zone.
FLEXIBLE
  • Détermination entièrement automatisée du TC, du TOC, du TIC, du TN et du rapport carbone/azote sur des échantillons solides et liquides.
  • Grâce à des accessoires dédiés, il est possible d'analyser des échantillons liquides avec une sensibilité et une précision élevées.
PRÉCIS
  • Le détecteur HighSensIR (détecteur infrarouge non dispersif) et le LoGas™ Le détecteur de conductivité thermique (TCD) conçu par VELP garantit une précision inégalée et une limite de détection sans équivalent.
EFFICACE
  • La méthode de combustion entièrement automatique et fiable du CN 802, associée à DriStep™ Le piège à eau permet de réduire le coût par analyse.
  • L'échantillonneur automatique à disque 30 positions, extensible avec 3 disques supplémentaires, garantit une productivité et une disponibilité maximales.
POLYVALENT
  • Le CN 802 fonctionne avec des échantillons solides, liquides et pâteux jusqu'à 1 gramme.
  • Sélection transparente du gaz vecteur entre l'hélium et l'argon sans modification matérielle et sans effet mémoire.
SMART et SÛR
  • Le CN 802 est facile à utiliser grâce à son interface conviviale. CNSoft™ logiciel doté d'un système de contrôle de sécurité maximal de l'instrument.
  • La connexion au cloud VELP Ermes offrira une nouvelle expérience utilisateur et des flux de travail intelligents.
Spécification
Type Analyseur élémentaire
Type de détecteur Capteur de conduction thermique, HighSensIR
À utiliser avec (application) Sciences de l’environnement, Agronomie, Sécurité alimentaire, Chimie organique