Learn More
Cytiva Milieux d’affinité Sepharose™ 4 à débit rapide activés par CNBr
Code produit 11550804 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11550804 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11550804 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17098101
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour le couplage de gros ligands contenant des amines
  • Résine composée de 4 % de billes d’agarose réticulées pré-activées avec du bromure de cyanogène
  • Les protéines et autres molécules contenant des groupes amino primaires sont couplées directement au gel préactivé
  • Permet l’adhérence multipoints des ligands protéiques qui minimise les fuites de ligand
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 g
Stabilité Stable dans des tampons aqueux couramment utilisés à condition que le ligand puisse supporter le pH ou l’environnement chimique
À utiliser avec (application) Utilisé pour le couplage de gros ligands contenant des amines
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Type de produit Milieu Sépharose 4 à débit rapide activé par CNBr
Débit 150 à 250 cm/μh
Granulométrie 45 à 165 μm
Hauteur (impériale) du lit 9,84 in
Hauteur (métrique) du lit 25 cm
Comprend Certificat d’analyse
Pression max. 100 kPa
Matrice 4°% d’agarose réticulé
Plage de pH 3 à 11
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Activation par bromure de cyanogène