Learn More
Cytiva Milieux activés par bromure de cyanogène (CNBr) Sepharosetrade;
Tous les produits Cytiva ProduitsDescription
pulliPermet un couplage spontané et rapide des protéines sans avoir besoin d’un bras espaceur intermédiaire/liliFixation multipoints entraînant un produit chimiquement stable/li/ul/p
Specifications
Specifications
| Méthode de couplage de ligand | Protéine large |
| Matrice | 4°% d’agarose |
| Granulométrie | 90 μm |
| pH | 2 à 11 |
| Quantité | 15 g |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Pour le couplage de ligands contenant des groupes amines primaires |