missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CNIH3 Recombinant Protein

Code produit 16158543
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16158543 25 μg 25µg
16148543 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16158543 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00149111P01.25ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spécification

Numéro d’adhésion AAH22780
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 149111
Poids moléculaire 43.34
Nom CNIH3 (Human) Recombinant Protein (P01)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 25 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogène MAFTFAAFCYMLSLVLCAALIFFAIWHIIAFDELRTDFKSPIDQCNPVHARERLRNIERICFLLRKLVLPEYSIHSLFCIMFLCAQEWLTLGLNVPLLFYHFWRYFHCPADSSELAYDPPVVMNADTLSYCQKEAWCKLAFYLLSFFYYLYCMIYTLVSS
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène FLJ38993
Nom usuel CNIH3
Symbole de gène(s) CNIH3
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.