Learn More
CNQX, MedChemExpress
Code produit 16498887
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498887 5 mg
16493456 25 mg
16492417 50 mg
16486626 100 mg
16406308 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16498887 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15066
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress CNQX (FG9065) is a potent and competitive AMPA/kainate receptor antagonist with IC50s of 0.3 μM and 1.5 μM, respectively. CNQX is a competitive non-NMDA receptor antagonist. CNQX blocks the expression of fear-potentiated startle in rats.
CNQX (FG9065) is a potent and competitive AMPA/kainate receptor antagonist with IC50s of 0.3 μM and 1.5 μM, respectively. CNQX is a competitive non-NMDA receptor antagonist. CNQX blocks the expression of fear-potentiated startle in rats.
Spécification
Nom chimique ou matériau CNQX
Forme physique Solid
CAS 115066-14-3
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H4N4O4
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonyme FG9065
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (86.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(NC2=CC([N+]([O-])=O)=C(C#N)C=C2N1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 232.15
Poids de la formule 232.15
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research