Learn More
CNX-1351, MedChemExpress
Code produit 16479637
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479637 5 mg
16443137 50 mg
16427098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16479637 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16596
MedChemExpress CNX-1351 is a potent and isoform-selective targeted covalent PI3Kα inhibitor with IC50 of 6.8 nM.
CNX-1351 is a potent and isoform-selective targeted covalent PI3Kα inhibitor with IC50 of 6.8 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau CNX-1351
CAS 1276105-89-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H35N7O3S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (174.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C)=C/C(CCC(N1CCN(CC2=CC3=NC(C4=CC=CC5=C4C=NN5)=NC(N6CCOCC6)=C3S2)CC1)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 573.71
Poids de la formule 573.71
Pourcentage de pureté 96.74%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease