Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs et emballages résistants au CO2.
Code produit 17534755 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Agitateur résistant au CO2 avec orbite de 3 mm, prises de type CN, UK et UE 220 à 240 V
Agitateur résistant au CO2 avec orbite de 3 mm, prises de type CN, UK, UE de 220 à 240 V comprenant un boîtier de commande avec sortie de données de 4 à 20 mA, plateforme universelle de 14,1 x 11,8 in (360 x 300 mm) et kit de démarrage pour pince à flacons
Tension:
100/240 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Tension unitSize
17534755 Agitateur résistant au CO2 avec orbite de 3 mm, prises de type CN, UK et UE 220 à 240 V 100/240 V 1 pièce
17544755 Agitateur résistant au CO2 avec orbite de 3 mm, prises de type CN, UK, UE de 220 à 240 V comprenant un boîtier de commande avec sortie de données de 4 à 20 mA, plateforme universelle de 14,1 x 11,8 in (360 x 300 mm) et kit de démarrage pour pince à flacons 100/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17534755 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88881102B
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Contrairement à un incubateur à agitateur combiné, un agitateur résistant au CO2 peut être facilement retiré de l’incubateur pour faciliter le nettoyage et la désinfection, ce qui protège vos échantillons.
Bénéficiez d’un fonctionnement fiable 24 h/24, idéal pour maintenir la viabilité et le développement cellulaire au sein de votre environnement de travail grâce aux agitateurs résistants au CO2 Thermo Scientific™.
  • L’agitation orbitale par alimentation magnétique élimine le besoin de remplacer les courroies
  • Faible encombrement idéal pour une utilisation dans un incubateur à CO2
  • Les composants mécaniques spécialement traités protègent jusqu’à 20 % de CO2 et des conditions humides de 95 %
  • Le boîtier de commande externe pratique avec affichage LED facilite les réglages sans ouvrir la porte de la chambre
  • La dissipation minimale de chaleur garantit que les conditions à l’intérieur de la chambre de CO2 ne sont pas affectées
  • Structure en acier inoxydable pour une protection contre les conditions corrosives de dégazage du CO2
  • Une vaste gamme d’accessoires adaptée à la plupart des applications
  • L’agitateur résistant au CO2 peut être utilisé en dehors de l’incubateur à CO2 pour une valeur maximale
  • Boîtier de commande externe pour une simplicité d’utilisation sans perturber vos échantillons
  • Fourni avec un port de sortie de données 4-20 mA, qui assure une sécurité supplémentaire et permet une surveillance à distance.
Une vaste gamme d’accessoires disponibles pouvant s’adapter à la plupart des applications :
  • Grande variété de pinces à flacons disponible
  • Portoirs fixes et réglables pour tubes à essai disponibles
  • Support pour microplaques à 96 puits
  • Tapis en caoutchouc et tapis antidérapant
  • Kit de démarrage avec pinces pour à flacons pour plus de facilité et de flexibilité
  • Plate-forme universelle 18 x18 po grande capacité
Applications :
  • Culture de cellules de mammifères
  • Suspensions bactériennes
  • Coloration et décoloration
  • Procédures de lavage
  • Hybridation
  • Études de solubilité
  • Procédures d’extraction
Garantie :
  • Garantie limitée standard de 2 ans de Thermo Fisher Scientific.Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3 mm (0,12 in)
Capacité de charge (métrique) 6 kg
Vitesse de rotation 30 à 600 tr/min, ±1 tr/min
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 60°C
Type de produit CO2 Resistant Shaker
Certifications/Conformité RoHS, DEEE, cCSAus, marquage CE, FCC, CA 65, REACH, ICES-001
Type de bouchon CN, UK, EU Plugs
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 140°F
Type de contrôleur Résistant au CO2
Modèle Agitateur résistant au CO2
Comprend Agitateur résistant au CO2 avec orbite de 3 mm, prises de type CN, UK et UE 220 à 240 V