Description
- Le milieu de culture indépendant du CO2 est un milieu non-HEPES exclusif utilisé pour favoriser la croissance cellulaire d’une variété de cellules de mammifères adhérentes et en suspension, telles que les lignées cellulaires épithéliales, fibroblastiques et lymphoïdes, et ce sans incubateur à CO2.
- Le milieu indépendant du CO2 est idéal pour le transport de cellules ou de tissus, et pour la manipulation d'embryons de souris dans des conditions atmosphériques.
- Gibco™ Le milieu indépendant du CO2 contient un système tampon unique composé de phosphate de sodium mono- et dibasique etβ -glycérophosphate
- Une petite quantité de bicarbonate de sodium a été incorporée dans la formulation afin d’assurer les fonctions essentielles dépendantes du bicarbonate
- Aucun tampon synthétique n’est utilisé, éliminant ainsi tout effet cytotoxique associé à ces systèmes tampons
- En plus, Gibco™ Le milieu CO2 Independent a été formulé avec des composants qui améliorent la production et l'utilisation cellulaires du CO2.
- À conserver entre 2 °C et 8 °C, °à l'abri de la lumière.
Modifié comme suit
- Avec : rouge de phénol, pyruvate de sodium
- Sans L-glutamine ni HEPES
Utilisation d'un milieu indépendant du CO2
- Le milieu indépendant du CO2 ne contient ni lipides ni facteurs de croissance et nécessite donc un apport supplémentaire, généralement de 10 % de sérum de veau fœtal (FBS).
- Le milieu de culture indépendant du CO2 ne nécessite pas un environnement contenant du CO2 pour maintenir le pH physiologique.
- Pour une croissance optimale, certaines lignées cellulaires peuvent nécessiter une adaptation directe ou séquentielle à un milieu indépendant du CO2.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu indépendant du CO2 |
| Avec additifs | Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans HEPES |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 500 mL |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| État réglementaire | Usage exclusivement réservé à la recherche |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |