Learn More
Gibco™ Milieu indépendant CO2
Code produit 15420604 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420604 500 mL 500mL
11580536 500 mL 500mL
11590536 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420604 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 18045088
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu exclusif non HEPES utilisé pour favoriser la croissance cellulaire d’une variété de cellules de mammifères adhérentes et en suspension.
  • Le milieu de culture indépendant du CO2 est un milieu non-HEPES exclusif utilisé pour favoriser la croissance cellulaire d’une variété de cellules de mammifères adhérentes et en suspension, telles que les lignées cellulaires épithéliales, fibroblastiques et lymphoïdes, et ce sans incubateur à CO2.
  • Le milieu indépendant du CO2 est idéal pour le transport de cellules ou de tissus, et pour la manipulation d'embryons de souris dans des conditions atmosphériques.
  • Gibco™ Le milieu indépendant du CO2 contient un système tampon unique composé de phosphate de sodium mono- et dibasique etβ -glycérophosphate
  • Une petite quantité de bicarbonate de sodium a été incorporée dans la formulation afin d’assurer les fonctions essentielles dépendantes du bicarbonate
  • Aucun tampon synthétique n’est utilisé, éliminant ainsi tout effet cytotoxique associé à ces systèmes tampons
  • En plus, Gibco™ Le milieu CO2 Independent a été formulé avec des composants qui améliorent la production et l'utilisation cellulaires du CO2.
  • À conserver entre 2 °C et 8 °C, °à l'abri de la lumière.
Modifié comme suit
  • Avec : rouge de phénol, pyruvate de sodium
  • Sans L-glutamine ni HEPES
Utilisation  d'un milieu indépendant du CO2
  • Le milieu indépendant du CO2 ne contient ni lipides ni facteurs de croissance et nécessite donc un apport supplémentaire, généralement de 10 % de sérum de veau fœtal (FBS).
  • Le milieu de culture indépendant du CO2 ne nécessite pas un environnement contenant du CO2 pour maintenir le pH physiologique.
  • Pour une croissance optimale, certaines lignées cellulaires peuvent nécessiter une adaptation directe ou séquentielle à un milieu indépendant du CO2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Épithéliales, fibroblastiques et lymphoïdes
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu indépendant du CO2
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Embryons de souris
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication