Learn More
- Home
- Products
- Produits de stockage à froid
- Accessoires pour réfrigérateurs et congélateurs
- Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Code produit 11334222 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | À utiliser avec (équipement) | Type | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11334222 | Série TSX, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE et TDE Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series | Installé en usine | 1 pièce |
| 11326401 | Séries TSX, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE et TDE (Capacité : 400 boîtes et plus), Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series (400 box capacity and larger) | Installé en usine | 1 pièce |
| 16245041 | Séries Forma 900, 7000 et 8600, Séries HFU B et HFC, Séries Revco CxF, Série TSC, HFU B and HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series | Système de secours CO2 | 1 pièce |
| 16349693 | Forma séries 900, 7000 et 8600 ; série HFU B et HFC ; série Revco CxF ; série TSC, Série Revco™ CxF, TSC Series, HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series | Installé sur site | 1 pièce |
| 11386381 | Forma 89300, HERAfreeze HLE300, Revco RLE300 et TLE300 | Installé sur site | 1 pièce |
| 11396381 | Modèles de 230 V/50 Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Système de secours CO2 | 1 pièce |
| 11306391 | Modèles de 230 V/50 Hz (fiche pour le Royaume-Uni) : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Installé sur site | 1 pièce |
| 11316391 | TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE et TLE Series (400 boîtes et supérieur), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above) | Installé sur site | 1 pièce |
| 11376391 | Modèles de 208-230 V/60 Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Autonome | 1 pièce |
| 11386391 | Modèles de 230 V/50 Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Système de secours LN2 | 1 pièce |
| 11396391 | Modèles de 230 V/50 Hz (fiche pour le Royaume-Uni) : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Autonome | 1 pièce |
| 11306401 | Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ TSU Series | Installé sur site | 1 pièce |
| 15738557 | Série TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE et série TLE (boîte de 400 et plus) | Installé sur site | 1 pièce |
| 15728557 | TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE et TLE Series (boîtes de 400 et plus) | Installé sur site | 1 pièce |
| 16317141 | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE et Thermo Scientific TDE Series (400/boîte et plus), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) | Système de secours CO2 | 1 pièce |
| 16367141 | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE et Thermo Scientific TDE Series (400/boîte et plus), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) | Système de secours LN2 | 1 pièce |
| 17838010 | Congélateurs-coffres série TDE | Installé en usine | 1 pièce |
| 17848010 | Congélateurs-coffres série TDE | Installé en usine | 1 pièce |
| 17878010 | Congélateurs-coffres série TDE | Installé en usine | 1 pièce |
| 17888010 | Congélateurs-coffres série TDE | Installé en usine | 1 pièce |
| 30274498 | TSX Universel | Installé sur site | 1 pièce |
| 30274496 | TSX Universel | Installé sur site | 1 pièce |
Description
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO22 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec les congélateurs Thermo Scientific™ Séries TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS.
- Système de secours LN2 qui maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
- Système de secours CO2 qui maintient la température à -7° ou -70°C (selon le modèle) avec du CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles pour les séries UxF300 / 88300 / HFU300T / TSU300 sont autonomes. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
Spécification
Spécification
| Type | Installé en usine |
| Gamme de températures | -80°C |
| À utiliser avec (équipement) | Série TSX, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE et TDE Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series |
| Capacité | Boîtes (300) |