Learn More
Grant Instruments Rouleau de tube résistant au CO2
Code produit 30274327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
2 à 80 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
30274327 2 à 80 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30274327 Fournisseur Grant Instruments Code fournisseur CTR6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00€
    1339.52€ / 1 pièces
    Économisez 100.48€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le rouleau tubulaire résistant au CO2 permet aux utilisateurs de placer le système à l'intérieur d'un environnement d'incubateur à CO2 hostile.
  • Le CTR-6 est spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles tels que des taux élevés de CO2 et d'humidité et fournit des résultats reproductibles pour la croissance des cultures cellulaires.
  • Les rouleaux amovibles rendent l'appareil flexible et permettent de réaliser diverses procédures et techniques avec différents récipients de culture.
  • La télécommande spécialement conçue permet de protéger les composants électroniques de l'environnement CO2 de l'incubateur.
  • Le CTR-6 intègre un moteur pas à pas avec une durée de vie garantie jusqu'à 10 000 heures.
  • Il est également possible d'empiler jusqu'à 3 unités, ce qui permet de gagner un espace précieux sur le plan de travail.
  • Plage de contrôle de la vitesse de 5 à 80 tr/min
  • Angle d'inclinaison de 4°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle de rotation 4°
Vitesse de rotation 2 à 80 tr/min
Tension 100/240 V
Capacité 3 kg
Type de produit Rodillo de tubo
Certifications/Conformité CE
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plastique
Profondeur (impériale) 3,15 in
Profondeur (métrique) 80 mm
Dimensions (L x l x H) 310 x 262 x 80 mm
Hauteur (impériale) 3,15 in
Hauteur (métrique) 80 mm
Longueur (impériale) 12,2 in
Longueur (métrique) 310 mm
Longueur (métrique) de la plateforme 220 mm
Largeur (impériale) 10,31 in
Largeur (métrique) 262 mm
Poids à l’expédition (impériale) 8.8 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 4 kg
Poids (métrique) 3 kg
Type de contrôleur Controlador con cable en cable de extensión
Modèle TubeRoller
À utiliser avec (équipement) Incubadoras de CO2
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Unité de base et contrôleur CTR-6
Nbre de positions 5
Quantité d’emballage 1 de chaque
Espacement 5 mm
Plage de durée 1 a 96 horas.
Quantité 1 de chaque