Learn More
WTW™ Absorbeur de CO₂ à base de chaux sodée avec indicateur
Code produit 15385925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Témoin
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15385925 Témoin 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15385925 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 209142
 Article restreint
En stock
WTW™ L'absorbeur de CO2 à base de chaux sodée avec indicateur est fourni sous forme de granulés et contient un indicateur.
  • Fourni sous forme de granulés de 1 mm à 2,5 mm
  • Avec indicateur
  • Pour l'absorption du dioxyde de carbone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Absorbeur de CO2
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (équipement) OxiTop™ Équipement de mesure de la respiration/dégradation
Comprend Témoin