Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de secours CO2 pour Isotemp Congélateurs coffres à très basse température
Code produit 17868010 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Congélateur à ultra-basse température de coffre de 13 et 20 pi3
Congélateur à ultra-basse température de coffre de trois pieds cubes Isotemp
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
17868010 Congélateur à ultra-basse température de coffre de trois pieds cubes Isotemp 1 pièce
17808020 Congélateur à ultra-basse température de coffre de 13 et 20 pi3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17868010
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Fisherbrand™ Isotemp CO2 et CO2 pour congélateurs à ultra-basse température.
  • Maintient la température à -67°C avec du CO2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Installé en usine
Gamme de températures -67°C
À utiliser avec (équipement) Congélateur à ultra-basse température de coffre de trois pieds cubes Isotemp