Learn More
Aalborg™ Tube à flux direct de CO2
Code produit 11882450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
1 l/min
100°ml/min.
300°ml/min.
6 l/min
Largeur (métrique):
65 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Largeur (métrique) Conditionnement
11882450 300°ml/min. 150 mm 1 pièce
11882270 6 l/min 65 mm 1 pièce
11862250 1 l/min 65 mm 1 pièce
11842450 100°ml/min. 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11882450 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur FT06214STVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.95€
    75.48€ / 1 pièces
    Économisez 28.47€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Le tube de débitmètre direct de CO2 d’Aalborg™ complète un débitmètre qui est utilisé dans les systèmes fluidiques pour indiquer le débit du fluide.
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Type Tube à débit direct de CO2
Largeur (métrique) 150 mm
Débit d’air 300°ml/min.