Learn More
Thermo Scientific™ Alarmes gaz pour CO2 et réservoirs de LN2
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les alarmes gaz Thermo Scientific sont installées en usine et intégrées dans les incubateurs à CO2 spécifiés ; Spécifier à la commande de l'incubateur.
Installés à l'intérieur de l'incubateur sans gêner, ces systèmes sont directement liés à l'alimentation électrique de l'unité et aux systèmes de contrôle. La nécessité de changer fréquemment les conduites et le risque d'être à court de gaz sont réduits
- Les systèmes installés en usine contrôlent la pression du CO2 ou du N2 dans les réservoirs source.
- Bascule automatique entre deux conduites lorsque le premier réservoir est vide (lorsque la pression tombe au-dessous de 15 psi)
- Les alarmes sonores et visuelles sur le panneau de commande de l’incubateur signalent la nécessité de changer de réservoir et lorsque les deux réservoirs sont à un niveau bas
Spécification
Spécification
| Description | Garde de gaz , le CO2 |
| À utiliser avec (équipement) | Incubateurs 3130/3131, 3140/3141 |
| Éclairage | DEL |
| Type | CO2 |