Learn More
BINDER™ Série d’incubateurs à CO2 CB
Code produit 31741147 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
330 x 400 x 400 mm
500 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
Nbre d’étagères:
2 niveaux / 3e maximum.
3 niveaux / 6e maximum.
3 niveaux / 8e maximum.
Modèle:
CB0170
CB056
CB170-L
CB170-O
CB170-OL
CB260
CB260-O
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x l x H) intérieures Nbre d’étagères Modèle Conditionnement
31741147 500 x 560 x 600 mm 3 niveaux / 6e maximum. CB170-L 1 pièce
31741123 330 x 400 x 400 mm 2 niveaux / 3e maximum. CB056 1 pièce
31741129 330 x 400 x 400 mm 3 niveaux / 6e maximum. CB0170 1 pièce
31741144 500 x 560 x 600 mm 3 niveaux / 6e maximum. CB170-O 1 pièce
31741117 500 x 560 x 600 mm 3 niveaux / 6e maximum. CB170-OL 1 pièce
31741114 575 x 620 x 750 mm 3 niveaux / 8e maximum. CB260 1 pièce
31741112 575 x 620 x 750 mm 3 niveaux / 8e maximum. CB260-O 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31741147 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90400200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12420.00€
    10183.24€ / 1 pièces
    Économisez 2236.76€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Série CB - Incubateurs CO2 avec stérilisation à air chaud et capteur CO2 stérilisable à la chaleur.
L’incubateur CB CO2, puissant et polyvalent, convient aux essais cellulaires dans la recherche médicale et pharmaceutique. Cet BINDER incubateur convient même à des expériences de culture complexes ou à des environnements individuels avec des conditions hypoxiques grâce à son assortiment complet d’options et d’accessoires.
  • Sûr - les cultures cellulaires bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
  • Fiable - conditions de bien-être constant pour les cellules
  • Smart - nettoyage de routine simple et fonctionnement pratique
  • Économique - fonctionnement efficace sans consommables
CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES
  • Système d’humidification optimisé avec protection contre la condensation
  • Concept anti-contamination éprouvé avec stérilisation à l’air chaud à 180 °C
  • Capteur de CO2 stérilisable à l’air chaud avec technologie IR monofaisceau
  • Chambre intérieure sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support de tablette
  • Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de gaz CO2 Venturi
  • Contrôleur tactile intuitif
  • L’enregistrement interne des données peut être lu en format ouvert via USB une interface
  • Système de diagnostic des défaillances avec alarme visuelle et sonore
  • Interfaces : Ethernet, USB, contact d’alarme zéro tension
  • Système de CO2 à sécurité intégrée pour protéger le pH des cultures cellulaires
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
  • Portes en verre à plusieurs sections avec des étagères spéciales permettant de diviser l’espace pour accueillir différentes expériences
  • Adaptateur d’empilage pour une installation sûre et peu encombrante
  • Changeur de réservoir de gaz pour connecter deux réservoirs de gaz à un ou deux incubateurs
Spécification
Type de contrôleur MB 2
Capacité (métrique) 170 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type Naturel
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 3 niveaux / 6e maximum.
Type de prise EU
Humidité relative 90 à 95 %
Plage de températures (métrique) +4 au-dessus de l’ambiance à 50 °C
Type Incubateur CO2
Affichage Oui
Modèle CB170-L
Uniformité de la température 0,3 ± K
Dimensions (P x l x H) intérieures 500 x 560 x 600 mm
Hauteur (métrique) 870 mm
Profondeur (métrique) intérieure 500 mm
Poids (métrique) 95 kg
Tension 200/230 V
Fréquence 50/60 Hz