Learn More
BINDER™ Série d’incubateurs à CO2 CB-S
Code produit 31741128 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
505 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
Nbre d’étagères:
2 std./6 max.
2 std./8 max.
Modèle:
CBS170
CBS170-L
CBS260
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x l x H) intérieures Nbre d’étagères Modèle Conditionnement
31741128 505 x 560 x 600 mm 2 std./6 max. CBS170 1 pièce
31741118 505 x 560 x 600 mm 2 std./6 max. CBS170-L 1 pièce
31741122 575 x 620 x 750 mm 2 std./8 max. CBS260 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31741128 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90400219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8320.00€
    6051.71€ / 1 pièces
    Économisez 2268.29€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Série CB-S Solid.Line - Incubateurs CO2 avec stérilisation à l’air chaud.
Les incubateurs durables et abordables de la série CB-S conviennent aux applications de culture cellulaire de routine dans le domaine de la production cellulaire, en particulier dans le milieu académique. Ils sont résistants à la contamination grâce à une stérilisation à 180 °C à l’air chaud et fiables au pH grâce aux mesures de CO2 infrarouge sans dérive réalisées en temps réel.
  • Sûr - les cultures cellulaires bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
  • Fiable - conditions de bien-être constant pour les cellules
  • Smart - nettoyage de routine simple et fonctionnement pratique
  • Économique - fonctionnement efficace sans consommables
CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES
  • Plage de température : +6 °C au-dessus de la température ambiante à +50 °C
  • Plage d’humidité : 90 à 95 % d’humidité relative
  • Plage de contrôle du CO2 : 0 à 20 vol. % CO2
  • Concept anti-contamination éprouvé avec stérilisation à l’air chaud à 180 °C
  • Système d’humidification avec protection contre la condensation
  • Jet de mélange de gaz CO2 avec effet Venturi
  • Capteur de CO2 avec technologie infrarouge
  • LCD pour afficher la température et le CO2, ainsi que des informations supplémentaires et des alarmes
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Porte intérieure à ajustement serré en verre de sécurité
  • Chambre intérieure en acier inox sans soudure
  • Clayettes perforées, acier inoxydable
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
  • Interfaces : Ethernet, USB, contact d’alarme zéro tension
  • Les unités peuvent être empilées avec des adaptateurs d’empilement ; le CB-S convient à l’empilement avec des modèles CB et CBF de même taille
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
  • Raccords intérieurs en cuivre composés d’étagères en cuivre et d’un bac à eau plaquée en cuivre
  • Adaptateur d’empilage pour une installation sûre et peu encombrante
  • Changeur de réservoir de gaz CO2 pour connecter deux réservoirs à un ou deux incubateurs
  • Secoueur CO2 avec composants résistants à la corrosion dans un boîtier en acier inoxydable
  • APT-COM Logiciel de gestion multiple - pour gérer, enregistrer et documenter les paramètres des unités
  • Services - une large gamme de services pour garantir que l’unité fonctionne correctement
Spécification
Type de contrôleur RD 4
Capacité (métrique) 170 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type Naturel
Matériau Porte en verre
No. of Places 110
Nbre d’étagères 2 std./6 max.
Type de prise EU
Humidité relative 90 à 95 %
Plage de températures (métrique) +6 au-dessus de la température ambiante à 50 °C
Type Incubateur CO2
Affichage Oui
Modèle CBS170
Uniformité de la température 0,3 ± K
Dimensions (P x l x H) intérieures 505 x 560 x 600 mm
Hauteur (métrique) 870 mm
Profondeur (métrique) intérieure 505 mm
Poids (métrique) 96 kg
Tension 200/230 V
Fréquence 50/60 Hz