Learn More
BINDER™ Série d’incubateurs à CO2 CBF
Code produit 31741148 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
500 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
Nbre d’étagères:
3 niveaux / 6e maximum.
3 niveaux / 8e maximum.
Modèle:
CBF170
CBF170-O
CBF260
CBF260-O
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x l x H) intérieures Nbre d’étagères Modèle Conditionnement
31741148 500 x 560 x 600 mm 3 niveaux / 6e maximum. CBF170 1 pièce
31741135 500 x 560 x 600 mm 3 niveaux / 6e maximum. CBF170-O 1 pièce
31741125 575 x 620 x 750 mm 3 niveaux / 8e maximum. CBF260 1 pièce
31741119 575 x 620 x 750 mm 3 niveaux / 8e maximum. CBF260-O 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31741148 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90400211
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Série CBF - Incubateurs CO2 avec stérilisation à l’air chaud et régulation de l’humidité.
Le BINDER CBF est un incubateur de CO2 haut de gamme avec contrôle de l’humidité, adapté à toutes les applications d’incubation sensibles en GMP environnement. Il garantit des résultats cohérents, y compris dans des tests cellulaires avec plaques multipuits. Cet BINDER incubateur convient même à des expériences de culture complexes ou à des environnements individuels présentant des conditions hypoxiques, grâce à son assortiment complet d’options et d’accessoires.
  • Sûr - les cultures cellulaires bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
  • Fiable - conditions de bien-être constant pour les cellules
  • Smart - nettoyage de routine simple et fonctionnement pratique
  • Économique - fonctionnement efficace sans consommables
CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES
  • Système d’humidification sans contamination et sans bac à eau
  • Concept anti-contamination éprouvé avec stérilisation à l’air chaud à 180 °C
  • Capteur de CO2 stérilisable à l’air chaud avec technologie IR monofaisceau
  • Chambre intérieure sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support de tablette
  • Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de gaz CO2 Venturi
  • Contrôleur tactile intuitif
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
  • Interfaces : Ethernet, USB, contact d’alarme zéro tension
  • Système de CO2 à sécurité intégrée pour protéger le pH des cultures cellulaires
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
  • Plages de contrôle de l’O2 avec contrôle de l’O2 : 0,2 à 20 % vol. % d’O2 ou 10 à 90 vol. % d’O2
  • Portes en verre à plusieurs sections avec des étagères spéciales permettant de diviser l’espace pour accueillir différentes expériences
  • Adaptateur d’empilage pour une installation sûre et peu encombrante
  • Changeur de réservoir de gaz pour connecter deux réservoirs de gaz à un ou deux incubateurs
Spécification
Type de contrôleur MB 2
Capacité (métrique) 170 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type Naturel
Matériau Porte en verre
No. of Places 110
Nbre d’étagères 3 niveaux / 6e maximum.
Type de prise EU
Humidité relative 50 à 95 %
Plage de températures (métrique) +6 au-dessus de la température ambiante à 50 °C
Type Incubateur CO2
Affichage Oui
Modèle CBF170
Uniformité de la température 0,4 ± K
Dimensions (P x l x H) intérieures 500 x 560 x 600 mm
Hauteur (métrique) 870 mm
Profondeur (métrique) intérieure 500 mm
Poids (métrique) 95 kg
Tension 200/230 V
Fréquence 50/60 Hz