Learn More
Fisherbrand™ Eau distillée stérile pour incubateurs à CO2 , 2 L
Code produit 17856704 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
Conditionnement:
2L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17856704 2 l 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17856704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.25€
    89.93€ / 2L
    Économisez 15.32€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fisherbrand™ L'eau utilisée pour les incubateurs à CO2 est exempte de tout contaminant et dépasse les spécifications établies par les fabricants d'incubateurs à CO2.
Fisherbrand™ l’eau pour les incubateurs CO2 est doublement distillée, stérilisée avec un filtre de 0,1 μm, a un pH de 7-9 avec une conduction de 1-20 microSiemens (résistance de 50 K-1 Mμh) et est stérilisée terminale.
  • Doublement distillé, stérilisé par filtration à 0,1 µm
  • Son pH est de 7 à 9 et sa conductivité de 1 à 20 microsiemens (résistivité de 50 kΩ à 1 MΩ).
  • Stérilisation terminale
Spécification
Capacité (métrique) 2 l
À utiliser avec (équipement) Incubateurs à CO2
Type Eau distillée stérile