Learn More
TFA Dostmann Moniteur CO 2 AIRCO 2 NTROL COACH
Code produit 17941662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Carbon Dioxide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
17941662 Carbon Dioxide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17941662 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 31.5009.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.23€
    99.00€ / 1 pièces
    Économisez 26.23€
    20% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le moniteur de CO2 AIRCO2NTROL COACH affiche la teneur actuelle en CO2 de l'air ambiant, la température, l'humidité et l'heure. Selon les paramètres, il affiche les taux de CO2 actuels à l'aide de couleurs de feux tricolores. Le graphique illustre clairement l'évolution des niveaux de CO2 au cours des dernières 24 heures.
Respirer un air pur est une personne en meilleure santé, plus heureuse et plus performante. Les maux de tête, les vertiges et la fatigue permanente sont souvent dus à une forte concentration de CO2 dans l'air. Le moniteur de CO2 AIRCO2NTROL COACH de TFA vous aide à surveiller le niveau de contamination et de qualité de l'air dans les espaces intérieurs fréquentés par de nombreuses personnes, tels que les écoles, les bureaux et les bâtiments publics. Une ventilation opportune et économe en énergie garantit un climat intérieur sain. De plus, une valeur élevée de CO2 est considérée comme un indicateur d'une concentration d'aérosols potentiellement contaminés par un virus dans l'air ambiant. Plus la quantité d'air expiré dans la pièce est importante, plus la probabilité d'infection par aérosols est élevée. L'écran affiche la concentration actuelle de CO2 dans l'air ambiant, la température, l'humidité et l'heure.
La couleur d'éclairage de l'écran permet d'évaluer et d'interpréter rapidement les mesures actuelles de CO2. Selon le réglage, l'éclairage signale directement la qualité de l'air actuelle par les couleurs des feux de circulation (vert, orange, rouge). L'éclairage rouge de l'écran peut également servir de signal optique en cas d'alarme, lorsqu'une certaine limite est dépassée. Autre variante : vous pouvez choisir une couleur unie parmi sept teintes ou désactiver complètement l’éclairage.
Les trois icônes souriantes servent d'indicateur de zone de confort pour les valeurs mesurées au cours des dernières 24 heures. Si l'indice est au niveau du smiley souriant, la qualité de l'air est idéale à bonne. De plus, le graphique montre clairement l'évolution des niveaux de CO2 au cours des dernières 24 heures. L'alimentation électrique est fournie par un dispositif approprié USB source d'alimentation (PC, ordinateur portable).
  • Capteur à double faisceau NDIR de haute qualité
  • Mesure du niveau de CO2 avec graphique sur 24 heures
  • Câble micro-USB inclus
  • Pour la surveillance de la concentration de CO2 dans les bâtiments où des personnes sont présentes, par exemple les écoles, les bureaux et les bâtiments publics.
  • La couleur du rétroéclairage indique le niveau de CO2, l'alarme ou la couleur préférée.
  • Indication de l'heure
  • température et humidité intérieures
Spécification
Substances à analyser détectables Carbon Dioxide
Tension 5 V