Learn More
TFA Dostmann Moniteur CO 2 AIRCO 2 NTROL UP Dual Beam
Code produit 17961652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Dioxyde de carbone
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
17961652 Dioxyde de carbone 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17961652 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 31.5010.02
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le moniteur de CO2 AIRCO2NTROL UP Dual Beam mesure la concentration de CO2 dans les pièces. Son grand écran affiche la teneur en CO2 de l'air ambiant, la température et l'humidité, ainsi qu'un indicateur de feux tricolores étendu. De plus, il enregistre les valeurs maximales et minimales des dernières 24 heures.
La qualité de l'air intérieur revêt une importance croissante. Après tout, un bon climat intérieur favorise la santé et le bien-être. Cela améliore également les performances. Ceci est particulièrement important dans les écoles, les bureaux et les bâtiments publics. En gros, partout où de nombreuses personnes sont présentes en même temps. Plus la concentration est élevée, plus l'air est pollué.
Pourtant, le CO2 reste imperceptible pour les sens humains. Nous ne pouvons ni le voir ni le sentir. Nous n'en percevons que les effets, tels que la fatigue et les vertiges. Ou celles d'une maladie virale. Car la probabilité de transmission augmente avec la charge en CO2 : Plus la quantité d'air expiré dans une pièce est importante, plus le risque d'infection par le coronavirus, par exemple par aérosols, est élevé.
Avec le moniteur de CO2 à double faisceau AIRCO2NTROL UP, vous disposez d'une vue d'ensemble permanente de la qualité de l'air. Son écran affiche la concentration actuelle de CO2 dans l'air de votre pièce. De plus, la température et l'humidité s'affichent dans sa partie inférieure. Grâce à votre nouveau système de contrôle de l'air, vous pouvez désormais ventiler à temps et maintenir constamment un bon climat intérieur.
Comment fonctionne la surveillance du CO2 avec le double faisceau AIRCO2NTROL UP de TFA ? Un capteur NDIR à double faisceau de haute qualité mesure la teneur actuelle en CO2 en ppm (parties par million). « Double faisceau » signifie qu'à chaque mesure régulière, une seconde mesure de contrôle et d'étalonnage est effectuée afin de garantir une mesure stable en permanence.
Le résultat exact est ensuite visualisé à l'écran, sous forme de valeur mesurée et sous forme de barre sur un affichage graphique circulaire. Un affichage de type feu tricolore illustre également la valeur. Le vert indique une bonne qualité de l'air. Le jaune, le bleu et le rouge signalent une qualité de l'air de plus en plus mauvaise. Les valeurs allant jusqu'à 600 ppm sont considérées comme idéales, soit dit en passant. Le capteur de cet appareil a une plage de mesure de 400 ppm à 5000 ppm. Une alarme sonore vous aide à surveiller. Vous pouvez définir vous-même la limite supérieure du signal d'alarme. Il enregistre les valeurs maximales et minimales des dernières 24 heures pour le CO2, la température ambiante et l'humidité. Ces fonctions peuvent être activées d'une simple pression sur un bouton.
Résultat : de nombreux résultats de mesure utiles en un coup d'œil. Son écran à contraste élevé et son design inspiré des smartphones rendent ce moniteur de CO2 unique. Grâce à son support intégré, l'appareil est stable et peut être placé n'importe où. Le détecteur de CO2 à double faisceau AIRCO2NTROL UP est doté d'une batterie intégrée, rechargeable sur secteur. Une fois complètement chargée, l'appareil peut fonctionner pendant 12 heures sans être branché sur le secteur. Ce moniteur est livré avec un câble de 1,5 m de long. USB câble et adaptateur secteur.
  • Affichage de la température et de l'humidité ambiantes
  • Fonction d'alarme pour la concentration de CO2
  • Pour la surveillance de la concentration de CO2 dans les bâtiments où des personnes sont présentes, par exemple : écoles, bureaux, installations publiques
  • Capteur NDIR double faisceau haute performance pour des mesures stables à long terme.
  • Grand écran de CO2 avec indication de feux tricolores étendue (vert/jaune/bleu/rouge)
  • Mémorisation des valeurs maximales et minimales de CO2, de température et d'humidité
  • Écran à contraste élevé avec 4 niveaux de luminosité
  • Fonction d'étalonnage manuel pour capteur de CO2
  • Connexion Prower via USB Câble USB-C et alimentation (inclus) ou un adaptateur secteur adapté USB source d'alimentation
  • Batterie rechargeable intégrée avec une autonomie de 12 heures
Spécification
Substances à analyser détectables Dioxyde de carbone
Type de produit Mesureur portable de la qualité de l’air ambiant
Tension 5 V