Learn More
Thermo Scientific™ Calibration du CO2 et autres incubateurs, ISO 9001
Code produit 32018036 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Durée:
1 jour
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durée Conditionnement
32018036 1 jour 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32018036 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CALBCINC
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
L’étalonnage du CO2 et d’autres incubateurs comprend le CO2, la température et l’humidité. ISO 9001 : certificat présentant les données avant et après. Exigences réglementaires : idéal pour vérifier les performances des équipements selon les spécifications du fabricant.
L’étalonnage du CO2 et d’autres incubateurs comprend le CO2, la température et l’humidité
  • ISO 9001 : Certificat présentant les données avant et après étalonnage.
  • Exigences réglementaires : Idéal pour les organismes devant vérifier les performances des équipements selon les spécifications du fabricant. Les incertitudes ne sont pas requises.
  • Prestations incluses : Données d’étalonnage avant intervention ; étiquette d’étalonnage détaillée ; un réglage est effectué si une unité est hors tolérance.
  • Éléments figurant sur le certificat accrédité : Numéro de série/d’inventaire ; données de mesure ; conditions ambiantes ; évaluation de conformité ; équipement de référence utilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Incubateurs à CO2
Durée 1 jour
Type de produit Étalonnage